Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ meter
Produktkod. 11539164
Change view
Typ:
pH-mätare med 3-i-1-elektrod
pH-mätare med ATC-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11539164 pH-mätare med 3-i-1-elektrod Varje
11529164 pH-mätare med ATC-elektrod Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11539164 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X244913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5705.37 SEK
    5333.82 SEK / Paket med 1
    Save 371.55 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar. Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder och Eutech™ pH 5+ Meter är ett idealiskt val för pH-applikationer.
Funktioner
  • Multipunktkalibrering (upp till 5 punkter) med autobuffertigenkänning – val av USA, NIST eller renvattenbuffertstandarder med ±0,01 pH-noggrannhet
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid varierande temperaturer
  • Hållfunktionen fryser tillfälligt läsningen för enkel visning och inspelning
  • Auto-Power Off sparar batteri efter att den inte använts
  • Självdiagnostisk med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Large Custom LCD ger optimal vy även på avstånd
  • Skyddande gummistövelskydd mäter mot oavsiktliga slag och har ett stadigt inbyggt ställ för enkel bänkhantering
  • Robust bärväska (tillval) ger praktisk kalibrering och mätning av mätaren på plats
  • pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (PB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Eutech pH 5+ Mätare med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektrod ECFC7352901B, ATC-elektrod ECPHTEM01P & pH-bärarsats (innehåller 1 x pH 4,01, pH 7,00 buffertlösningar, förvaringslösning och 1 x avjoniserat (skölj) vatten (60 ml vardera), gummiskydd/stativ
Inkluderar Automatisk avstängning efter 17 minuter; Håll och självdiagnostiska meddelanden
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Noggrannhet (pH) ±0,01
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 2 till 5
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Temperaturkompensation Automatisk/manuell (0 °C till 100 °C)
Batterityp 4 st AAA x 1,4V batterier
Typ pH-mätare med 3-i-1-elektrod