Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ pH-mätare
Produktkod. 10099124
Change view
Kalibreringspunkter:
2 till 5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kalibreringspunkter Förpackningsstorlek
10099124 2 till 5 Varje
1 options
Produktkod. 10099124 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X244912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5210.00 SEK
    3248.48 SEK / Paket med 1
    Save 1961.52 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer. Eutech™ pH 5+ pH-mätare med enkel övergångselektrod är ett idealiskt val för rutinmässiga tillämpningar i laboratorier, produktionsanläggningar och skolor.
Funktioner
  • multipunktkalibrering (upp till 5 punkter) med autobuffertigenkänning – val av USA, NIST eller renvattenbuffertstandarder med ±0,01 pH-noggrannhet
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid varierande temperaturer
  • Håll in Function fryser tillfälligt läsningen för enkel visning och inspelning
  • Auto-Power Off sparar batteri efter att den inte använts
  • Självdiagnostisk med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Large Custom LCD ger optimal vy även på avstånd
  • Skyddande gummistövel-sköldmätare mot oavsiktliga slag och har ett stadigt inbyggt ställ för enkel bänkhantering
  • Robust bärväska (tillval) ger praktisk kalibrering och mätning av en lokal mätning av en målmätare på plats
Specifikationer
  • pH-intervall: 0,00 till 14,00 pH
  • Temperaturområde: 0 till 100,0 °C
  • Temperaturkompensation: Automatisk/manuell (0 till 100 °C)
  • Nej. av kalibreringspunkter: 2 till 5 punkter
  • pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
  • Specialfunktioner: Automatisk avstängning efter 17 minuter;
  • Håll & självdiagnostiska meddelanden
  • Effekt: 4 'AAA' x 1,4V batterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Eutech pH 5+ pH-mätare med enkelkopplings pH-elektrod ECFC7252101B, ATC-elektrod ECPHTEM01P & pH-bärarsats (Inkluderar 1 x pH 4,01, pH 7,00 buffertlösningar, förvaringslösning och 1 x avjoniserat (skölj) vatten (60 ml vardera)
Kalibreringspunkter 2 till 5
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Visningstyp LCD