Läs mer
Eutech pH-buffertpåsar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kemiskt namn eller material:
pH Buffer Sachet
pH Buffer Sachet Set, Deionized Water
pH:
4.01
4.01, 7.00, 10.01
7
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Beskrivning
pH Buffer Sachets är NIST-spårbara påsar för snabba, exakta och bekväma kalibreringar. Sätt helt enkelt in elektroden i dospåsen, kalibrera, skölj och kassera påsen– ingen separat behållare behövs.
Funktioner
- pH-buffertpåsar -20 ml
- NIST Spårbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pH Buffer Sachet |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4.01 |
| Kvantitet | 20 x 20 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Certifikat och efterlevnad | NIST Spårbar |