Läs mer
Eutech™ pH-bufferttabletter
pH:
4
7
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Eutech™ pH-bufferttabletter ger ett snabbt och bekvämt sätt att förbereda pH-buffertar från tabletter för pH-kalibrering. Varje låda innehåller 100 pH-bufferttabletter.
Funktioner
- 10 remsor x 10 tabletter per kartong
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | pH-kalibrering |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Tablet |
| Kvantitet | 100 Tablets |
| Lösningstyp | Buffer |