Läs mer
Eutech™ pH-buffertar och lösningar
Beskrivning
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-buffertar och lösningar för användning med pH-mätare och elektroder.
Funktioner
- Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Buffer Solution |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 7.00 |
| Kvantitet | 480 mL |
| Lösningstyp | Buffer |