Läs mer
Eutech™ pH-buffertar och lösningar
Produktkod. p-7114267
pH:
1,68
10,01
4, 7, 10
7,00
Förpackningsstorlek:
100ml
480ml
500ml
Varje
Produktkod. 10759503
Brand: Thermo Scientific Eutech 01X211211
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-buffertar och lösningar för användning med pH-mätare och elektroder
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-buffertar och lösningar för användning med pH-mätare och elektroder.
Funktioner
  • Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Buffer Solution
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 1,68
Kvantitet 480 mL
Lösningstyp Buffer
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium tetraoxalate dihydrate