Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-elektrod ECFGHGK3F01B
Beskrivning
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ pH-elektrod ECFGHGK3F01B är en påfyllbar pH-elektrod med förstärkt glaskropp med en spjutspets för direkt pH-mätning av jorden.
Funktioner
- Glaskropp
- Påfyllningsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Förstärkt glaskropp Återfyllbar pH-elektrod, spjutspets för direkt jordmätning |
| Kontakttyper | BNC/RCA IP67 |
| Material | Glaskropp |
| Typ | pH-elektrod |
| För användning med (applikation) | pH |
| För användning med (utrustning) | Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt |
| Tips Typ | Spjut |
| Längd (metrisk) | 110 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |