Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-glaselektrod ECFG7351101B
Produktkod. 12913447
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel unitSize
12913447 1 m Varje
1 options
Produktkod. 12913447
Brand: Thermo Scientific™ 93X218815
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. De Eutech™ pH-glaselektrod ECFG7351101B är en enkel kopplingselektrod i glaskropp för allmänt bruk med hylsdesign för snabbare respons i lösningar med hög viskositet, där frekvent rengöring av referenser krävs.
Funktioner
  • Parameter: pH
  • Liquid Junction Typ: Sleeve
  • Påfyllningsbar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning Allmänt bruks pH-elektrod av glaskropp med hylsa
    Kontakttyper BNC/RCA
    Korsning Enkel
    Material Glaskropp
    pH-intervall 0 till 13
    Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
    Typ pH-elektrod
    Typ av fyllningslösning ECRE001 - Mättad kaliumklorid med silverklorid
    För användning med (utrustning) Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt
    Intern referens Ag/AgCl
    Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
    Längd (metrisk) 110 mm
    Längd (metrisk) kabel 1 m
    Diameter (metrisk) 12 mm