Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH/temperatur kombinationselektrod EC620133
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ pH-elektrod EC620133 är en pH-elektrod av glaskropp med öppen por och en spjutspets som är lämplig för halvfasta prover.
Funktioner
- Parameter: pH/temperatur
- Liquid Junction Typ: Öppna porer
- Sluten
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Spjutspetselektrod i glaskropp med öppen por |
| Kontakttyper | BNC/RCA |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 2 till 11 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| Typ | pH/Temp-kombinationselektrod |
| För användning med (utrustning) | Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt |
| Intern referens | Polymer-gel |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 50 °C |
| Visa mer |