Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Proteinrengöringslösning för pH-elektroder
Produktkod. 12941678
Change view
För användning med (utrustning):
pH-mätare, Elektrod
Förpackningsstorlek:
480ml
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12941678 pH-mätare, Elektrod 480ml
1 options
Produktkod. 12941678 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X211216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.41 SEK
    419.90 SEK / 480ml
    Save 23.51 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-buffertar och lösningar för användning med pH-mätare och elektroder
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-buffertar, kalibrerings- och rengöringslösningar för användning med pH-mätare och elektroder.
Funktioner
  • Buffertar, kalibrerings- och rengöringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor – ekonomiskt och bekvämt för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Proteinrengöringslösning för pH-elektroder
För användning med (utrustning) pH-mätare, Elektrod
Typ pH-elektrodproteinrengöringslösning
Kvantitet 450 mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • protein cleaning solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, pepsin