Läs mer
Eutech™ Refilling Reference Electrolyte (Double Junction pH-elektrod)
Produktkod. 12973447
Change view
Kvantitet:
480 ml
Förpackningsstorlek:
480ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12973447 480 ml 480ml
1 options
Produktkod. 12973447 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer 01X211218
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eutech™ erbjuder referensstandarder och lösningar för användning med Eutech™ pH-elektroder
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-buffertar, kalibrerings- och referenslösningar för användning med pH-mätare och elektroder.
Funktioner
  • Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Refilling Reference Electrolyte
Beskrivning Saturated Potassium Chloride for Double Junction pH Electrodes
Lösningstyp Calibration Solution
Industry Type Laboratory Use
Kvantitet 480 ml