Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Påfyllning av referenselektrolyter
Beskrivning
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-buffertar, kalibrerings- och referenslösningar för användning med pH-mätare och elektroder.
Funktioner
- Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor – ekonomiskt och bekvämt för laboratorieanvändning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mättad kaliumklorid med silverklorid för pH-elektroder med enkel koppling |
| För användning med (utrustning) | EutechTM pH-elektrod |
| Typ | Påfyllning av referenselektrolyt |