Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitet (NaCl) Standardlösningar
Produktkod. 11579124 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Koncentration:
25 ppt
5 ppt
Förpackningsstorlek:
480ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration Förpackningsstorlek
11579124 25 ppt 480ml
15601717 5 ppt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11579124 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X211231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 SEK
    326.84 SEK / 480ml
    Save 5.16 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Eutech™ erbjuder Salinity Standard Solutions för användning med Salinity Meters.
Eutech™ erbjuder en rad salthaltsstandardlösningar för användning med salthaltsmätare. Salthaltsmätningar är vanliga inom industrier som jordbruk, vattenbruk, hydrokultur, mat, pooler och spa där det är nödvändigt att övervaka saltnivån konstant.
Funktioner
  • Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
Beskrivning:
  • ECNACL5PPT: 5 ppt (promille) Nacl-kalibreringslösning
  • ECNACL25PPT: 25 ppt (promille) Nacl-kalibreringslösning
  • ECNACL45PPT: 45 ppt (delar per tusen) Nacl-kalibreringslösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 25 ppt
Beskrivning 25 ppt NaCl-kalibreringslösning
Typ NaCl-kalibreringslösning