Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitet (NaCl) Standardlösningar
Produktkod. p-7114270 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Koncentration:
25 ppt
5 ppt
Förpackningsstorlek:
480ml
Varje
Produktkod. 11579124
Brand: Thermo Scientific™ 01X211231
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder Salinity Standard Solutions för användning med Salinity Meters.
Eutech™ erbjuder en rad salthaltsstandardlösningar för användning med salthaltsmätare. Salthaltsmätningar är vanliga inom industrier som jordbruk, vattenbruk, hydrokultur, mat, pooler och spa där det är nödvändigt att övervaka saltnivån konstant.
Funktioner
  • Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
Beskrivning:
  • ECNACL5PPT: 5 ppt (promille) Nacl-kalibreringslösning
  • ECNACL25PPT: 25 ppt (promille) Nacl-kalibreringslösning
  • ECNACL45PPT: 45 ppt (delar per tusen) Nacl-kalibreringslösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 25 ppt
Beskrivning 25 ppt NaCl-kalibreringslösning
Typ NaCl Calibration Solution