Läs mer
Eutech™ Salt 6+ handhållna mätare
Produktkod. 11519214
Change view
Typ:
Exakt och bekväm konduktivitetsmätare
Konduktivitetsmätarsats
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
11519214 Exakt och bekväm konduktivitetsmätare Varje
11509214 Konduktivitetsmätarsats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11519214 Leverantör Eutech™ Leverantörsnummer 01X289430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få snabba och exakta salthaltsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Den nya Thermo Scientific™ Eutech 6+ serier av handhållna mätare för salthalt är idealiska för dina grundläggande vattentestningsbehov.
Innovativ elektroddesign
  • Snabb automatisk temperaturkompensation för snabba, repeterbara mätningar, strategiskt placerade ventiler som eliminerar instängning av luftbubblor
  • Avtagbar elektrodhylsa som möjliggör enkelt underhåll
Slitstark gummirustning med stativ
  • Gummirustning med bekvämt bänkstativ för att ge idealisk visningsvinkel när det behövs
Imponerande noggrannhet i salthalt
  • Designad för att matcha den icke-linjära salthaltskurvan för förbättrad noggrannhet över hela området med en enda kalibreringspunkt
Innovativ GripClip elektrodhållare
  • Fästs på de flesta bägare utan behov av en separat elektrodarm
  • Håller elektroderna svävande under användning, borta från omrörarstänger
  • Möjliggör snabb höjdjustering av dina elektroder för att passa din provbehållare och individuella preferenser
Rejäl bärväska med tillbehör
  • Kompakt hårdfodral med allt som behövs för kalibrering och mätning
  • Skyddar mätaren när den inte används och inkluderar en dörr med plats för att säkra föremål tills det behövs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Salt 6+ Meter med GripClip
Mätlägen Salthalt med temperatur
Temperaturkompensation Automatisk eller manuell (0 till 50 °C)
Räckvidd (salthalt) 1,0 till 50,00 ppt/0,1 till 5,00 %
Upplösning (salthalt) 0.1 ppt/0.01%
Noggrannhet (salthalt) ±% Fullskala
Temperaturområde (metriskt) 0,00 °C till 100,0 °C (80,0 °C med medföljande sond)
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Typ Exakt och bekväm konduktivitetsmätare
Batterityp 4 x 1,5V AAA Alkaline (ingår)
Batteritid >500 hr.
Visa mer Visa mindre
Garanti: Med förbehåll för Thermo Fisher Scientific standard begränsad garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.