Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Saltbrygga för pH/ORP-differentialelektroder ECFP21A1A1 och ECFR21A1A1
Beskrivning
Eutech™ Salt Bridge används för pH/ORP-differentialelektroder ECFP21A1A1 och ECFR21A1A1. Elektroderna är designade för kontinuerlig användning i industriella processapplikationer.
Funktioner
- En utbytbar kraftig quad junction saltbrygga för förlängd livslängd i svåra applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | pH/ORP-differentialelektroder ECFP21A1A1 och ECFR21A1A1, ECFR21A1A1 |
| Typ | Saltbron |