Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Sensor för TDSTestr11
Produktkod. 10569672
Change view
För användning med (utrustning):
TDSTestr11
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10569672 TDSTestr11 Varje
1 options
Produktkod. 10569672 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X229713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    1002.08 SEK / Paket med 1
    Save 32.92 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Få snabba och exakta Total Dissolved Solids (TDS) mätningar i fält, laboratorier och skolor.
Eutech™ erbjuder mätare som tillåter direkt avläsning av TDS-värden. Eutech™ Givare för TDSTestr11 är en ersättningsgivare för TDSTestr11-serien, typ dip. Få snabba och exakta Total Dissolved Solids (TDS) mätningar i fält, laboratorier och skolor.
Allmänna applikationer:
  • rening av vatten och avloppsvatten
  • pannas utblåsning
  • galvanisering av sköljtankar
  • dricksvatten
  • hydroponics
  • tryckeribranschen
  • vattenbruk, akvarier, fiskodlingar
  • simbassänger och spa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Sensor
För användning med (utrustning) TDSTestr11