Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ SMPS-strömadapter för Cyberscan 1500-seriens mätare
Produktkod. 11579264 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Cyberscan 1500-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11579264 Cyberscan 1500-serien Varje
1 options
Produktkod. 11579264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    1002.08 SEK / Paket med 1
    Save 17.92 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
De Eutech™ SMPS Power Adapter ger dig den kraft du behöver.
De Eutech™ SMPS Power Adapter ger dig den kraft du behöver. Strömadaptern på 100/240 VAC har en plugg från USA/UK/EUR/Japan som används för mätare i CyberScan 1500-serien.
Funktioner
  • 12 V, 6 W
  • 100/240 VAC
  • Används med: CyberScan 1500 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SMPS strömadapter. 100/240VAC , med US/UK/EUR/Japan-kontakt , 12V, 6W, CENTER -ve
Typ SMPS strömadapter
Spänning 12 V
Kompatibilitet USA/UK/EUR/Japan kontakt
För användning med (utrustning) Cyberscan 1500-serien