Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Dränkbar pH-kombination Elektrod ECDA9350603B
Kontakttyper:
BNC/RCA IP67
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ Nedsänkbar pH-kombinationselektrod ECDA9350603B, används för allmän pH-mätning på djupet, helt nedsänkt.
- pH-kombinationselektrod, dränkbar, med 3m kabel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-kombinationselektrod, dränkbar, gelfylld, ABS-kropp |
| Kontakttyper | BNC/RCA IP67 |
| Korsning | Enkel ringformig keramik |
| Material | ABS kropp |
| pH-intervall | 1 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C till +110 °C |
| Typ | Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, semi-mikro |