Läs mer
TDS 442 standardlösning, Eutech™
Produktkod. 15107623
Change view
Kemiskt namn eller material:
442 Kalibreringslösning
442 Standardlösning
Förpackningsstorlek:
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemiskt namn eller material unitSize
15107623 442 Standardlösning 500ml
15197613 442 Standardlösning 500ml
15117623 442 Kalibreringslösning 500ml
11549124 442 Kalibreringslösning 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15107623 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer 01X109104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 SEK
    190.66 SEK / 500ml
    Save 3.34 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För TDS-kalibrering och standarder, välj från våra tillgängliga ™Eutechs TDS-standarder, kalibreringar och lösningar
Eutech™ TDS standardlösningar används som standard för TDS-mätare. Få snabba och exakta konduktivitets-TDS-mätningar med hjälp av Eutech™ TDS-mätare i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
  • Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 442 Standardlösning
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
pH 7
Kokpunkt 102.4°C
Lösningstyp Standard Solution
Typ TDS Standard
Industry Type Laboratory Use
Kvantitet 480 mL