Läs mer
TDS 442 standardlösning, Eutech™
Beskrivning
Eutech™ TDS standardlösningar används som standard för TDS-mätare. Få snabba och exakta konduktivitets-TDS-mätningar med hjälp av Eutech™ TDS-mätare i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
- Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 442 Kalibreringslösning |
| Förpackning | Plastflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Kokpunkt | ∼100 °C |
| Lösningstyp | Standard Solution |
| Typ | TDS Standard |
| Industry Type | Laboratory Use |
| Kvantitet | 480 mL |