Läs mer
Eutech™ TDS 6+ handhållna mätare
Description
Den nya Thermo Scientific™ Eutech 6+ serier av handhållna mätare för totalt lösta fasta ämnen är idealiska för dina grundläggande vattentestningsbehov.
Innovativ elektroddesign
- Snabb automatisk temperaturkompensation för snabba, repeterbara mätningar, strategiskt placerade ventiler som eliminerar instängning av luftbubblor
- Avtagbar elektrodhylsa som möjliggör enkelt underhåll
Slitstark gummirustning med stativ
- Gummirustning med bekvämt bänkstativ för att ge idealisk visningsvinkel när det behövs
Imponerande noggrannhet i salthalt
- Designad för att matcha den icke-linjära salthaltskurvan för förbättrad noggrannhet över hela området med en enda kalibreringspunkt
Innovativ GripClip elektrodhållare
- Fästs på de flesta bägare utan behov av en separat elektrodarm
- Håller elektroderna svävande under användning, borta från omrörarstänger
- Möjliggör snabb höjdjustering av dina elektroder för att passa din provbehållare och individuella preferenser
Rejäl bärväska med tillbehör
- Kompakt hårdfodral med allt som behövs för kalibrering och mätning
- Skyddar mätaren när den inte används och inkluderar en dörr med plats för att säkra föremål tills det behövs
Specifications
Specifications
| Beskrivning | TDS 6+ Meter med kit, GripClip, Bärväska |
| Mätlägen | TDS med temperatur |
| Temperaturkompensation | Automatisk eller manuell (0 till 80 °C) |
| Räckvidd (TDS) | 0,00 till 9,99 ppm, 10,0 till 99,9 ppm, 100 till 999 ppm, 1,00 till 9,99 ppt, 10,0 till 99,9 ppt |
| Upplösning (TDS) | 0,05 % fullskala |
| Noggrannhet (TDS) | ±% Fullskala± LSD |
| TDS-faktorintervall | 0.30 till 1.00 |
| Temperaturområde (metriskt) | 0,00 °C till 100,0 °C (80,0 °C med medföljande sond) |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C (± 0,9 °F) |
| Show More |
Garanti: Med förbehåll för Thermo Fisher Scientific standard begränsad garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.