Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ TDSTestr11 Dual Range TDS-testare
Beskrivning
Eutech™ erbjuder mätare som möjliggör direkt avläsning av värden för totala lösta ämnen (TDS). Eutech™ Vattentät TDSTestr11 är en dubbelräckviddsmätare med valbara eller automatiska intervallalternativ. Vattentät, anti-roll design, stora skärmar, användarutbytbar sensor, justerbar TDS-faktor för mer exakta mätningar och möjligheten att växla mellan °C och °F är bara några av alternativen för denna mätare.
Specifikationer:
- Räckvidd: .. till 1000 ppm.. till 10,00 ppt
- ATC: Ja (0 till 50 °C / 32 till 122 °F)
- Temperaturkoefficient: 2 % per °C, fast
- Kalibreringspunkt: 2-manuell
- Temperaturdisplay: Ja
- Omfång: 0 till 50,0 °C / 32,0 till 122,0 °F
- Kalibrering: ±5,0 °C / ±9,0 °F
- Icke-flyktigt minne ja
- Automatisk avstängning: 8,5 minuter efter senaste tangenttryckning
- Effektbehov: 4 x 1,5 V 'A76' mikroalkalibatterier (inkluderade)
- Batteritid: mer än 150 timmar
- Mått / Vikt: Testare: 16,5 x 3,8 cm ; 90 g
- Box: 18,5 x 6,5 x 5 cm; 200 g
Specifikationer
Specifikationer
| Mätlägen | TDS med temperatur |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |