Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ TDSTestr11+ Multi-Range TDS-testare
Beskrivning
Eutech™ erbjuder mätare som möjliggör direkt avläsning av värden för totala lösta ämnen (TDS). Eutech™ Vattentät TDSTestr11 är en dubbelräckviddsmätare med valbara eller automatiska intervallalternativ. Vattentät, anti-roll design, stora skärmar, användarutbytbar sensor, justerbar TDS-faktor för mer exakta mätningar och möjligheten att växla mellan °C och °F är bara några av alternativen för denna mätare.
Specifikationer:
- Räckvidd: .. .. till 100,0 ppm, till 1000 ppm, till 10,00 ppt
(beroende på TDS-faktor) - ATC: Ja (0 till 50° C / 32 till 122° F)
- Temperaturkoefficient: 2 % per° C, fast
- Kalibreringspunkt: 3manuell
- Temperaturdisplay: Ja
- Område: 0 till 50,0° C/32,0 till 122,0° F
- Kalibrering:± 5.0° C /± 9,0° F
- Icke-flyktigt minne Ja
- Automatisk avstängning: 8,5 minuter efter senaste knapptryckning
- Strömbehov: 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliska batterier (ingår)
- Batterilivslängd: mer än 150 timmar
- Dimension / Vikt: Testare : 16,5 x 3,8 cm ; 90 g
- Förpackning: 18,5 x 6,5 x 5 cm; 200 g
Specifikationer
Specifikationer
| Mätlägen | TDS med temperatur |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |