Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Temp 10-serien temperaturmätare
Produktkod. 11872841
Batterityp:
3 'AA' 1,5 V Alkaline
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11872841
Brand: Thermo Scientific™ 01X450408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eutech™ erbjuder ett urval av temperaturmätare för användning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Robust och lätt att använda, den Eutech™ Temp 10-serien har en stor, bakgrundsbelyst LCD-skärm med dubbla linjer, som ger dig tydliga, exakta avläsningar av uppmätt och min/max temperatur, även i mörka miljöer. Ergonomiskt utformad för att passa din handflata perfekt, Temp 10-serien erbjuder maximal handsfree-bekvämlighet med vårt exklusiva trevägs handsfree-kit, säljs separat.
Funktioner
Användarvänlig
  • Automatisk kalibrering– lämna bara elektroden i isvatten och tryck‘ CAL’ att kalibrera
  • min/max temperatur med en knapptryckning
  • Dubbel display visar aktuell och min/max avläsning
  • Stor, lättläst upplyst display
Mångsidig
  • mäter från -250 till 1372° C
  • Accepterar ett brett utbud av temperatursonder med standard mini-kontakt
  • Exklusivt trevägs handsfree-alternativ*– häng mätaren från ett rör eller bälte, fäst mätaren på en metallyta eller ställ helt enkelt mätaren på en bordsyta
Robust design
  • IP54 stänksäker med förseglad knappsats och ABS-plasthölje
  • Skyddande gummipansar säkerställer ett stadigt grepp och fungerar även som bordsstativ
OBS: Temperaturgivare ingår inte och måste beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mått& Vikt 175 x 97 x 42 mm (LxBxT), 267 g (utan rustning); 180 x 102 x 52 mm (LxBxT), 362 g (med rustning)
Batterityp 3 'AA' 1,5 V Alkaline
Visningstyp LCD: 58 x 40 mm med bakgrundsbelysning
Inkluderar Min/max avläsning, automatisk avstängning: 17,5 min (valbar), hållfunktion, stabilitetsindikator, enkel ingång, intrångsskydd: -529 IP54 för damm- och vattentåliga kapslingar
Temperaturområde (metriskt). -250 °C till +1372 °C
Typ Temperaturmätare
Förvaringskrav -40 °C till +65 °C (-40 °F till +149 °F); 10 % till 90 % (icke-kondenserande)