Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Temp 10-serien temperaturmätare
Beskrivning
Robust och lätt att använda, den Eutech™ Temp 10-serien har en stor, bakgrundsbelyst LCD-skärm med dubbla linjer, som ger dig tydliga, exakta avläsningar av uppmätt och min/max temperatur, även i mörka miljöer. Ergonomiskt utformad för att passa din handflata perfekt, Temp 10-serien erbjuder maximal handsfree-bekvämlighet med vårt exklusiva trevägs handsfree-kit, säljs separat.
Användarvänlig
- Automatisk kalibrering– lämna bara elektroden i isvatten och tryck‘ CAL’ att kalibrera
- min/max temperatur med en knapptryckning
- Dubbel display visar aktuell och min/max avläsning
- Stor, lättläst upplyst display
Mångsidig
- mäter från -250 till 1372° C
- Accepterar ett brett utbud av temperatursonder med standard mini-kontakt
- Exklusivt trevägs handsfree-alternativ*– häng mätaren från ett rör eller bälte, fäst mätaren på en metallyta eller ställ helt enkelt mätaren på en bordsyta
Robust design
- IP54 stänksäker med förseglad knappsats och ABS-plasthölje
- Skyddande gummipansar säkerställer ett stadigt grepp och fungerar även som bordsstativ
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mått& Vikt 175 x 97 x 42 mm (LxBxT), 267 g (utan rustning); 180 x 102 x 52 mm (LxBxT), 362 g (med rustning) |
| Batterityp | 3 'AA' 1,5 V Alkaline |
| Visningstyp | LCD: 58 x 40 mm med bakgrundsbelysning |
| Inkluderar | Min/max avläsning, automatisk avstängning: 17,5 min (valbar), hållfunktion, stabilitetsindikator, enkel ingång, intrångsskydd: -529 IP54 för damm- och vattentåliga kapslingar |
| Temperaturområde (metriskt). | -250 °C till +1372 °C |
| Typ | Temperaturmätare |
| Förvaringskrav | -40 °C till +65 °C (-40 °F till +149 °F); 10 % till 90 % (icke-kondenserande) |