Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Temperaturelektrod PH5TEMB01P
Produktkod. 11816332
Change view
Kontakttyper:
Phono-plugg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11816332 Phono-plugg Varje
1 options
Produktkod. 11816332 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X210303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 SEK
    876.11 SEK / Paket med 1
    Save 48.89 SEK
    5% Av
I lager
Eutech™ erbjuder ett urval av temperaturmätare och elektroder för användning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett urval av temperaturmätare och elektroder för användning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Temperaturelektrod-PH5TEMB01P är en mångsidig elektrod tillverkad av rostfritt stål och har ett temepraturområde från 0 till 100 º°C.
Funktioner
  • Parameter: Temperatur
  • Temperaturområde: 0 till 100° C
  • Material: Rostfritt stål 304
  • Mått (skaft): 84 x 3 mm
  • Mått (handtag): 85 x 12 mm
  • Kabellängd: 1m
  • Kontakt: 2,5 mm phono-kontakt
  • Används med: pH 110 / pH 11 / Jon 6+ / pH 6+ / pH 5+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Temperaturelektrod
Kontakttyper Phono-plugg