Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Temperatursond ECPHWPTEM01W
Produktkod. 10719264
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
10719264 1 m Varje
1 options
Produktkod. 10719264 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PHWPTEM01W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1281.42 SEK
    739.75 SEK / Paket med 1
    Save 541.67 SEK
    42% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av temperaturprober som används i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av temperaturprober som används i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ Temperaturproben ECPHWPTEM01W finns i kabellängd på 1 meter och används med Eutech™ pH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510 meter.
Funktioner
  • Parameter: Temperatur
  • Används med mätare: pH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510
  • 1 meter kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eutech pH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510
Material Rostfritt stål 304
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Temperatursond
Diameter (metrisk) kropp Skaft: 3 mm, Handtag: 12 mm
Längd (metrisk) Skaft: 84 mm Handtag: 75 mm
Kontakttyper 6-pins
Längd (metrisk) kabel 1 m