Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 Turbidimeter Kalibreringssats
Produktkod. 11786384
Change view
Kvantitet:
4 ampuller om 60 ml vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11786384 4 ampuller om 60 ml vardera Varje
1 options
Produktkod. 11786384 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X621001
 Begränsad artikel
I lager
Enkel kalibrering av tryckknappar på displayen
  • 60 ml flaskor med US EPA-godkända, icke-formazinstandarder
  • Stabil och lätt att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kalibreringssats
Kalibreringstyp 0,02 NTU, 20,0 NTU, 100 NTU, 800 NTU
Inkluderar Standardlösningar; 4 injektionsflaskor på 60 ml vardera
EPA-godkända metoder US EPA-godkända icke-formazinstandarder
Kvantitet 4 ampuller om 60 ml vardera