Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ mätare
Produktkod. 11549164
Produkttyp:
pH Meter with ATC Electrode
pH Meter with Carrying Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11549164
Brand: Thermo Scientific™ 01X245025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar. De Eutech™ pH 6+ Meter är ett idealiskt val för pH-applikationer från det breda utbudet av pH-mätare som Eutech™ erbjudanden.
Funktioner
  • Flerpunktskalibrering (upp till 5 punkter) med automatisk buffertigenkänning - val av USA , NIST eller renvattenbuffertstandarder med± 0,01 pH-noggrannhet
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid fluktuerande temperaturer
  • Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning och inspelning
  • Auto-Power Off sparar batteriström efter att den inte används
  • Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Stor anpassad LCD ger optimal visning även på avstånd
  • Den skyddande gummistöveln skyddar meter från oavsiktliga stötar och har ett robust inbyggt stativ för enkel bänkskåp
  • Robust bärväska (tillval) ger praktisk mätarekalibrering och mätning på plats
  • pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±1 mV
Noggrannhet (pH) ±0,01
Batterityp 4 AAA x 1,4 V
Kalibreringspunkter Upp till 5
Beskrivning Eutech pH 6+ pH-mätare med ATC-elektrod ECPHTEM01P, gummipansar/stativ
Visningstyp LCD
Mätlägen Aciditet, Alkalinitet, Konduktivitet, Temperatur, pH
Räckvidd (mV) -1000 till 1000 mV
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100,0 °C
Inkluderar Automatisk avstängning efter 17 minuter; Håll och självdiagnostiska meddelanden
Produkttyp pH Meter with ATC Electrode
Upplösning (mV) 1 mV
Temperaturnoggrannhet ±0,05 °C
Temperaturkompensation Automatisk / Manuell (0 till 100° C)
Temperaturupplösning 0,1° C