Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ mätare
Beskrivning
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar. De Eutech™ pH 6+ Meter är ett idealiskt val för pH-applikationer från det breda utbudet av pH-mätare som Eutech™ erbjudanden.
Funktioner
- Flerpunktskalibrering (upp till 5 punkter) med automatisk buffertigenkänning - val av USA , NIST eller renvattenbuffertstandarder med± 0,01 pH-noggrannhet
- Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid fluktuerande temperaturer
- Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning och inspelning
- Auto-Power Off sparar batteriström efter att den inte används
- Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
- Stor anpassad LCD ger optimal visning även på avstånd
- Den skyddande gummistöveln skyddar meter från oavsiktliga stötar och har ett robust inbyggt stativ för enkel bänkskåp
- Robust bärväska (tillval) ger praktisk mätarekalibrering och mätning på plats
- pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (mV) | ±1 mV |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Batterityp | 4 AAA x 1,4 V |
| Kalibreringspunkter | Upp till 5 |
| Beskrivning | Eutech pH 6+ pH-mätare med ATC-elektrod ECPHTEM01P& pH-bärarsats (innehåller 1 x pH 4,01, pH 7,00 buffertlösningar, förvaringslösning och 1 x avjoniserat sköljvatten -60 ml styck), gummiskydd/stativ |
| Visningstyp | LCD |
| Mätlägen | Aciditet, Alkalinitet, Konduktivitet, Temperatur, pH |
| Räckvidd (mV) | -1000 till 1000 mV |
| Område (pH) | 0 till 14 |
| Upplösning (pH) | 0.01 |
| Visa mer |