Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH-mätare
Produktkod. 10548135
Change view
Typ:
Mätare med 3-i-1-elektrod Combi
Mätare med pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10548135 Mätare med pH-elektrod Varje
11559164 Mätare med 3-i-1-elektrod Combi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10548135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X245026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6142.68 SEK
    5731.02 SEK / Paket med 1
    Save 411.66 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer. Eutech™ pH 6+ pH-mätare ECPH602PLUSK med enkel övergångs-pH-elektrod och ECPH603PLUSK med 3-i-1 pH/temperaturelektrod Combi är idealiska val för rutinmässiga tillämpningar i laboratorier, produktionsanläggningar och skolor.
Funktioner
  • Flerpunktskalibrering (upp till 5 punkter) med automatisk buffertigenkänning - val av USA , NIST eller renvattenbuffertstandarder med± 0,01 pH-noggrannhet
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid fluktuerande temperaturer
  • Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning och inspelning
  • Auto-Power Off sparar batteriström efter att den inte används
  • Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Stor anpassad LCD ger optimal visning även på avstånd
  • Den skyddande gummistöveln skyddar meter från oavsiktliga stötar och har ett robust inbyggt stativ för enkel bänkskåp
  • Robust bärväska (tillval) ger praktisk mätarekalibrering och mätning på plats
  • pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Eutech pH 6+ pH-mätare med enkelkopplings-pH-elektrode ECFC7252101B, ATC-elektrod ECPHTEM01P & pH-bärarsats (Inkluderar 1 x pH 4,01, pH 7,00 buffertlösningar, förvaringslösning och 1 x avjoniserat (skölj)vatten (60 ml vardera av gummi)
Inkluderar Automatisk avstängning efter 17 minuter; Håll och självdiagnostiska meddelanden
Noggrannhet (temperatur) ±0,05 °C
Noggrannhet (mV) ±1
Noggrannhet (pH) ±0,01
Område (pH) 0 till 14
Räckvidd (mV) -1000 till 1000
Upplösning (mV) 1 mV
Kalibreringspunkter Upp till 5
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Temperaturkompensation Automatisk/manuell (0 °C till 100 °C)
Batterityp 4 st AAA x 1,4V batterier
Typ Mätare med pH-elektrod