Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH-mätare
Typ:
Mätare med 3-i-1-kombinationselektrod
Mätare med pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Eutech™ pH 6+ pH-mätare ECPH602PLUSK med enkel Junction pH-elektrod och ECPH603PLUSK med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektroder är idealiska val för rutintillämpningar i laboratorier, produktionsanläggningar och skolor.
Funktioner
- Flerpunktskalibrering (upp till 5 punkter) med automatisk buffertigenkänning - val av USA , NIST eller renvattenbuffertstandarder med± 0,01 pH-noggrannhet
- Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid fluktuerande temperaturer
- Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning och inspelning
- Auto-Power Off sparar batteriström efter att den inte används
- Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
- Stor anpassad LCD ger optimal visning även på avstånd
- Den skyddande gummistöveln skyddar meter från oavsiktliga stötar och har ett robust inbyggt stativ för enkel bänkskåp
- Robust bärväska (tillval) ger praktisk mätarekalibrering och mätning på plats
- pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Eutech pH 6+ pH-mätare med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektrod |
| Inkluderar | Eutech pH 6+ pH-mätare med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektrod (ECFC7352901B) Bärväska, 1 x pH 4,01, pH 7,00 buffertlösningar, förvaringslösning, 1 x avjoniserat (skölj)vatten (60 ml vardera) och gummiskydd/stativ |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,05 °C |
| Noggrannhet (mV) | ±1 |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Område (pH) | 0 till 14 |
| Upplösning (pH) | 0.01 |
| Räckvidd (mV) | -1000 till 1000 |
| Upplösning (mV) | 1 mV |
| Kalibreringspunkter | Upp till 5 |
| Visa mer |