Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Universal SMPS-strömadapter för Cyberscan 600 meter
Produktkod. 11569144
Change view
För användning med (utrustning):
Cyberscan 600 meter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11569144 Cyberscan 600 meter Varje
1 options
Produktkod. 11569144 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X030132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    1131.45 SEK / Paket med 1
    Save 33.55 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
De Eutech™ Universal SMPS Power Adapter ger dig den kraft du behöver.
De Eutech™ Universal SMPS Power Adapter ger dig den kraft du behöver. Strömadaptern på 100/240 VAC har en kontakt för USA/UK/EUR/Japan som används för mätare i CyberScan 600-serien.
Funktioner
  • 9 V, 6 W
  • Används med: CyberScan 600 / 610 / 620 / 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Universal SMPS-strömadapter, center +ve, 100-240V
Typ SMPS strömadapter
Spänning 9 V
För användning med (utrustning) Cyberscan 600 meter