Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ USB till IrDA-gränssnittsadapter för Eutech™ 600 serie meter
Produktkod. 11583835
Change view
För användning med (utrustning):
600 / 610 / 620 / 650 meter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11583835 600 / 610 / 620 / 650 meter Varje
1 options
Produktkod. 11583835 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X447602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 SEK
    1872.51 SEK / Paket med 1
    Save 112.49 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Eutech™ erbjuder olika typer av adaptrar som är tillgängliga för användning med olika mätare för PC-kommunikation.
Eutech™ erbjuder olika typer av adaptrar som är tillgängliga för användning med olika mätare för PC-kommunikation. De Eutech™ USB till IrDA Interface Adapter används för att ansluta Eutech™ 600 Series mätare till din dator.
Funktioner
  • Används med: Eutech 600 / 610 / 620 / 650
  • Obs: Denna produkt är inte kompatibel med Windows 10 och 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning USB / IrDA-gränssnittsadapter (för 600-seriens mätare till PC-kommunikation)
Typ USB till IrDA-gränssnittsadapter
Kompatibilitet Inte kompatibel med Windows 10 och 11
För användning med (utrustning) 600 / 610 / 620 / 650 meter