Specifikationer
| Produktlinje | Novus |
| Produkttyp | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Kvantitet | 30 mL |
| Tillräckligt för | A 30mL solution is equalivant to 25 reactions (urine) |
| Innehåll och lagring | Store at room temperature. |
| Provtyp | Urine |