Läs mer
Consort Strömförsörjning i EV3000-serien, 300V till 1200V
Beskrivning
Consort Power Supplies är de mest robusta, långvariga och hållbara elektrofores-nätaggregaten på marknaden.
- Olika löplägen
- Enkelt läge: Ställ bara in spänning, ström, effekt och tid och tryck sedan på Kör för att starta en rutinmässig elektroforeskörning
- 9x9 metodprogrammeringsläge: Lagrar upp till 9 program, vart och ett med 9 steg, vilket ger en flexibel flerstegsfunktion för speciella tekniker
- Spänningsrampläge: En linjär spänningsgradient för varje steg förutsatt att den begränsande strömmen eller effekten inte uppnås
- Timerläge: Timer- eller volt-timmarsstyrd drift kommer automatiskt att stoppa körningen och ljuda ett larm
- Enkel att använda Frontpanelen och den grafiska displayen ger all användbar information under löpning
- Hjälp på skärmen på 4 språk för att hjälpa till att ställa in strömförsörjningsparametrarna och lösa fel
- Firmware-uppdateringar möjliggör uppgraderingar via USB gränssnitt och via firmware-systemet
- Kontinuerlig loggning ger en översikt över tidigare körningar, inklusive eventuella stilleståndstider
- Realtidsklocka Datum och tid sparas i ett batteribackupsystem och i dataloggning
- Automatisk överkoppling Varje modell har konstant spänning, ström och effektkapacitet med automatisk överkoppling och visar vilken parameter som hålls konstant
- Dataloggning Lagrar cirka 100 timmars körningar, inklusive data/tid, spänning, ström, effekt och datum/tid för: start, stopp, paus, programnummer, steg, ändringar, nätavbrott och automatisk omstart
- Dataöverföring Gratis datainsamlingsprogram för PC låter användaren visualisera och undersöka de lagrade körningsdetaljerna
- Fjärrkontroll Kan styras av en dator med hjälp av speciella kommandon
- Säkerhetsfunktioner:
- Automatisk återställning efter strömavbrott
- Lösenordsskydd
- Detektering av markläckage: skyddar mot potentiella stötar när läckageväg upptäcks
- Överbelastningsskydd: mot överbelastningsförhållanden inklusive oavsiktlig kortslutning av utgången
- Jämn spänningsökning: hög spänning kan inte plötsligt uppstå vid utgångarna
- Ingen lastdetektering: förhindrar fel som en dålig eller hängande anslutning
- Isolerad kommunikation: Optiskt isolerad USB anslutning för att förhindra hög spänning på kommunikationsledningarna
Specifikationer
Specifikationer
| Nuvarande | 1000 mA |
| För användning med (utrustning) | Blotting, flera horisontella och vertikala geler |
| Timer | 0 till 99 timmar 59 min |
| Typ | Strömförsörjning |
| Visa | LCD, 2 x 16 tecken |
| Fuktighetsområde | 0 till 95 %, icke-kondenserande |
| Inkluderar | EU-kontakt |
| Antal knektar | 4 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 40 °C |
| Garanti | 36 månader |
| Visa mer |