Läs mer
Fisherbrand™ EVA Skumispannor och hinkar med lock
Produktkod. 16504251 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
4 l
9 l
Färg:
Blått
Blått
Grön
Klart
Lila
Inkluderar:
Hink med lock
Pan med lock
Panna med lock
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Inkluderar Förpackningsstorlek
16504251 9 l Klart Pan med lock -
16534241 1 l Blått Panna med lock -
16544241 1 l Grön Panna med lock -
16554241 1 l Lila Pan med lock -
16564241 4 l Blått Panna med lock Varje
16574241 4 l Grön Panna med lock -
16584241 4 l Lila Panna med lock -
16594241 9 l Blått Panna med lock -
16514251 9 l Lila Panna med lock -
16524251 2,5 l Blått Hink med lock -
16534251 2,5 l Grön Hink med lock -
16544251 2,5 l Lila Hink med lock -
16554251 4 l Blått Hink med lock Varje
16564251 4 l Grön Hink med lock -
16574251 4 l Lila Hink med lock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 16504251
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
avtagbart lock.
Fisherbrand ™EVA skumispannor och -hinkar med lock ger utmärkt isolering för alla kryogena bänkapplikationer, utan att behöva röra på sig!
  • Svettsäker etylenvinylacetat kommer inte att läcka
  • Kompatibel med is, torris, flytande kväve, alkohol och saltlösningar
  • Baser och lock har handskvänliga handtag
  • Rengöring går snabbt och enkelt med gjutna hällpipar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Is, torris, flytande kväve, alkohol och saltlösningar
Inkluderar Pan med lock
Beskrivning Pan med lock
Material EVA
Produkttyp Cryo-Safe Kyllåda
Kvantitet 1
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 9 l
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej