Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Is, torris, flytande kväve, alkohol och saltlösningar |
| Inkluderar | Pan med lock |
| Beskrivning | Pan med lock |
| Material | EVA |
| Produkttyp | Cryo-Safe Kyllåda |
| Kvantitet | 1 |
| Färg | Lila |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Temperaturkontroll | Nej |