Läs mer
Fisherbrand™ Sealing Mat for 96-Well Deep Square Nonsterile Microplates
Produkttyp:
96 brunnars fyrkantiga tätningslock
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- For friction sealing of plates during transport or storage
- Cap mats are an economic alternative to thermal or adhesive seals
- Cap mats can be sterilized and reused
- Constructed of high quality ethylene-vinyl acetate (EVA)
- Rnase/Dnase free
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Material | EVA |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Antal Wells | 96 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Produkttyp | 96 brunnars fyrkantiga tätningslock |
| Well Shape | Square |
| Plattkompatibilitet | 96-well Square Deepwell Plate |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.