Läs mer
Evacetrapib, MedChemExpress
Beskrivning
Evacetrapib is a potent and selective of CETP inhibitor, which inhibits human recombinant CETP protein (IC50 5.5 nM) and CETP activity in human plasma (IC50 36 nM) in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Evacetrapib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1186486-62-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H36F6N6O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LY2484595 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.58 mM) |
| Visa mer |