Beskrivning
Retsch PP 25 Pellet Press is a compact benchtop unit with particularly simple and safe operation.
- Produces high quality, stable pellets
- Easy and safe operation
- Several pressing tools available
- Can be evacuated
- Compact benchtop unit
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Evacuable Pressing Tools |
| Diameter (metrisk) | 40 mm diameter på pellets |
| För användning med (utrustning) | Pellet Press PP 25 |
| Vikt (metrisk) | 0.01 kg |