Läs mer
MedChemExpress Evans Blue
Produktkod. 16488606
Encompass_Preferred
Change view
100 mg
Produktkod.
16488606 100 mg
1 options
Produktkod. 16488606 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB1102
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
MedChemExpress Evans Blue is a potent inhibitor of L-glutamate uptake via the membrane bound excitatory amino acid transporter (EAAT).
Specifikationer
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
CAS 314-13-6
Synonym Direct Blue 53 ∣ C.I. 23860
Löslighet H2O : 33.33 mg/mL (34.69 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 25 mg/mL (26.02 mM)
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 100 mg
Molekylvikt (g/mol) 960.81 g/mol
Mål HBV