Läs mer
Evans blå, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446912 100 g 100g
11416912 5 g 5g
11426912 10 g 10g
11436912 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11446912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215110880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3940.00 SEK
    3750.66 SEK / 100g
    Save 189.34 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 314-13-6
Molekylformel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvikt (g/mol) 960.79
MDL-nummer MFCD00004021
InChI-nyckel KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonym Direct blue 53
PubChem CID 24832074
IUPAC-namn tetranatrium (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaftalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimetyl-[1,1'-bifenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1,3-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Evans blue
Namnnotering Färginnehåll: ∽85 %
Formel vikt 960.82
Procent renhet 95%
Färg Svart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver