Läs mer
Evans blå (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30375350
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30375350 5 g
1 options
Produktkod. 30375350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9452035G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Evans blue (Technical Grade)
CAS 314-13-6
Molekylformel C34H24N6Na4O14S4
Kvantitet 5 g
Synonym Evans Blue tetrasodium salt
InChI formel InChI=1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-11-17(3-7-21(15)37-39-23-9-5-19-25(55(43,44)45)13-27(57(49,50)51)31(35)29(19)33(23)41)18-4-8-22(16(2)12-18)38-40-24-10-6-20-26(56(46,47)48)14-28(58(52,53)54)32(36)30(20)34(24)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c4
IUPAC-namn tetrasodium; 4-amino-6-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hydroxy-5,7-disulfonatonafthalen-2-yl)diazenyl]-3-metylfenyl]-2-metylfenyl]diazenyl]-5-hydroxynaftalen-1,3-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 960.81
Formel vikt 959.9824