Läs mer
Heidolph™ Förångningscylinder
Produktkod. 10468781 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
1500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10468781 1500 ml Varje
10279411 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10468781 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5140007100
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
För användning med roterande förångare
Förångningscylindrar kommer med en standard NS 29/32 ledstorlek men finns även i NS 24/29
För 500 ml fyllningskapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Typ Förångningscylinder
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Form Cylinder
Volym (metrisk) 1500 ml