Läs mer
Heidolph™ Förångningscylinder
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Volym (metrisk):
500 ml
1500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förångningscylindrar kommer med en standard NS 29/32 ledstorlek men finns även i NS 24/29
För 500 ml fyllningskapacitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Glas |
| Typ | Förångningscylinder |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Form | Cylinder |
| Volym (metrisk) | 500 ml |