Läs mer
BOLA Evaporating Dishes Conical Shape
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Beskrivning
Conical shape, with spout.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Färg | White |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Evaporating Dish |
| Höjd (metrisk) | 62 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |