Läs mer
Heidolph™ Indunstningsflaska
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förångningsflaskor kommer med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även i NS 24/29
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Indunstningsflaska |
| Volym (metrisk) | 500 ml |
| Spänning | 115/230 VAC |