Läs mer
Heidolph™ Indunstningsflaska
Produktkod. 10728992 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10728992 1000 ml Varje
10447821 100 ml Varje
10186781 250 ml Varje
10457821 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10728992 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5147400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 SEK
    1090.54 SEK / Paket med 1
    Save 119.46 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
För användning med roterande förångare
Förångningsflaskor kommer med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även i NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Typ Indunstningsflaska
Volym (metrisk) 1000 ml
Spänning 115/230 VAC